Kluczowe dokumenty
199982
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Synonim(y):
NSC 124140, RhCl(PPh3)3, Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) chloride, Wilkinson’s catalyst
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Catalyst used for many organic reactions including:
- Chemoselective allylic alkylations
- Stoichiometric activation of Si-H bonds and hydrosilylations
- Inter- and intramolecular hydroacylation of alkenes along with a cocatalyst
- Polymerization of diorganostannanes
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.
Protokół grupy Trost daje α-winylosilany z końcowych acetylenów przy użyciu katalizatora [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 i innych do hydrosililowania.