Merck
677922
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](triphenylphosphine)gold(I) (2:1) toluene adduct
Synonim(y):
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](PPh3)gold(I) (2:1) toluene adduct
About This Item
Wzór liniowy:
(C20H15AuF6NO4PS2) 2 · C7H8
Masa cząsteczkowa:
1570.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.CC1=CC=CC=C1.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H8.2C2F6NO4S2.2Au/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h2*1-15H;2-6H,1H3;;;;/q;;;2*-1;2*+1
Klucz InChI
SIVCTOVPPFSWEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](triphenylphosphine)gold(I) (2:1) toluene adduct can be used as a catalyst in the 1,3-isomerisation of propargylic alcohols to enones via Meyer-Schuster rearrangement.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.