Merck
665185
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) bis(diphenylphosphino)methane
97%
Synonim(y):
Methylenebis[diphenyl]phosphine gold complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22Au2Cl2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
849.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Au][PH](C[PH]([Au]Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P2.2Au.2ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;;/h1-20H,21H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
JNPUWTQJFLJEJC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Used for
  • Pharmacological studies involving the anticancer activity of gold(I)-phosphine complexes as autophagy-inducing agents
  • Triplet luminescent light emitting diodes with low turn-on voltage
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of vinyltetrahydrofuran via intramolecular hydroalkoxylation
  • Hydroamination and hydroalkoxylation reactions
  • Asymmetric transition metal catalysis
  • Gold(I) catalyzed intramolecular Schmidt reactions of homopropargyl azides
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.