Kluczowe dokumenty
8.18881
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboran srebra
for synthesis
Synonim(y):
Sól srebra kwasu tetrafluoroborowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
237-956-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
70-73 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ag][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
Klucz InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3