394505
Xenon difluoride
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Xenon Fluoride (XeF2)
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
crystals
mp
129 °C (lit.)
gęstość
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
Klucz InChI
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges