About This Item
Wzór liniowy:
CH3SOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Beilstein:
1904976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
crystals
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfoxide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(R)-methyl phenyl sulfoxide is an important pharmaceutical intermediate.
Zastosowanie
Methyl phenyl sulfoxide has been used in the synthesis of:
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Aldrichimica Acta, 18, 3-3 (1985)
M H Abraham et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(8), 1085-1100 (1994-08-01)
A general linear solvation energy equation has been used to analyze published partition coefficients in the systems water-octanol (613 solutes), water-hexadecane (370 solutes), water-alkane (200 solutes), and water-cyclohexane (170 solutes). The descriptors used in the equation are R2, an excess
Sadagopan Raghavan et al.
The Journal of organic chemistry, 75(2), 498-501 (2009-12-17)
An asymmetric synthesis of nelfinavir is described starting from acrolein and (S)-methyl phenyl sulfoxide. The key features include (a) stereoselective preparation of a beta-protected amino-gamma,delta-unsaturated sulfoxide by the reaction of an alpha-sulfinyl carbanion with an unsaturated t-butyl sulfinylimine, (b) stereoselective
Nathalie Sauvonnet et al.
The Journal of cell biology, 168(1), 155-163 (2004-12-30)
Endocytosis is critical for many cellular functions. We show that endocytosis of the common gammac cytokine receptor is clathrin independent by using a dominant-negative mutant of Eps15 or RNA interference to knock down clathrin heavy chain. This pathway is synaptojanin
T Egawa et al.
The Journal of biological chemistry, 275(45), 34858-34866 (2000-08-18)
Reaction of ferric native myoglobin (Mb) with hydrogen peroxide (H(2)O(2)) was studied by the aid of stopped-flow rapid-scan spectrophotometry. In contrast to the results in previous studies where compound I was reported to be undetectable, both sperm whale and horse
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.