Merck
T42803
Sigma-Aldrich
p-Tolyl sulfoxide
97%
Synonim(y):
1,1′-sulfinylobis[4-metylobenzen], 1-metylo-4-(4-metylofenylo)sulfinylobenzen, 4,4′-Ditolilosulfotlenek, 4,4′-dimetylodifenylosulfotlenek, 4,4′-sulfinylobis(metylobenzen), Sulfotlenek bis(4-metylofenylu)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14OS/c1-11-3-7-13(8-4-11)16(15)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
MJWNJEJCQHNDNM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathalia B D Lima et al.
PloS one, 10(12), e0143998-e0143998 (2015-12-29)
β-diketonates are customary bidentate ligands in highly luminescent ternary europium complexes, such as Eu(β-diketonate)3(L)2, where L stands for a nonionic ligand. Usually, the syntheses of these complexes start by adding, to an europium salt such as EuCl3(H2O)6, three equivalents of