68742
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
crystals
mp
85-87 °C
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3