G004407
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: methanol
flow rate: 0.48 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)