Key Documents
343188
Magnesium fluoride
pieces, 3-6 mm, 99.9% trace metals basis (excluding Na)
Synonim(y):
Sellaite
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis (excluding Na)
Postać
pieces
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
3-6 mm
tw
2227 °C/1 atm (lit.)
mp
1263 °C (lit.)
gęstość
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?