Kluczowe dokumenty
435937
Cerium(IV) fluoride
99%
Synonim(y):
Ceric fluoride, Cerium tetrafluoride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: cerium
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
ciąg SMILES
F[Ce](F)(F)F
InChI
1S/Ce.4FH/h;4*1H/q+4;;;;/p-4
Klucz InChI
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
- Synthesis of sodium-rare earth silicate oxide-fluoride apatites
- C60 fluorination with rare earth metal tetrafluorides
- Synthesis of cerium(IV) fluoride compounds
Reagent for:
- Fluorination of fluorocyclobutene with high-valency metal fluoride
Catalyst for Hantzsch reaction
Used for stain etching to form microporous silicon
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.