Kluczowe dokumenty
270822
Di-tert-butyl acetylenedicarboxylate
98%
Synonim(y):
2-Butynedioic acid di-tert-butyl ester, Di-tert-butyl 2-butynedioate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
80-82 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C#CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O4/c1-11(2,3)15-9(13)7-8-10(14)16-12(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
FBCRUXRGQFLOMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?