Kluczowe dokumenty
8.18090
Sigma-Aldrich
Chlorek chromu(III)
anhydrous for synthesis
Synonim(y):
Trójchlorek chromu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-038-3
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
mp
1152 °C
gęstość
2.87 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1