Merck
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Synonim(y):
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24Cl3CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
powder
mp
143 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges