Key Documents
31277
Cobalt(II) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 98-102%
Synonim(y):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Próba
98-102%
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% water-insoluble matter
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- To convert various aldoximes into corresponding nitriles in the presence of an inorganic base.
- To prepare organic-inorganic polyvinylidene fluoride nanofiber composites (PVDF/CoCl2) for the production of pure hydrogen production from NaBH4.
It can also be used as a cobalt precursor to synthesize nickel-cobalt-based binary metal phosphide (NiCoP) hollow spheres, which are used for electrocatalysis and energy storage (supercapacitor) applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3