Kluczowe dokumenty
31454
Sodium sulfite
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric)
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
98-100.0% (iodometric)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Se: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)