Key Documents
901916
Sodium sulfite
anhydrous, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
agency
suitable for SM 5210
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥98%
Postać
powder or crystals
pH
9-10.5 (25 °C, 126 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.