219916
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Synonim(y):
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
powder, crystals or granules
metody
titration: suitable
pH
7.9
mp
274 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
2.130 g/cm3
λmaks.
650 nm
przydatność
passes test for determination of calcium
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?