Merck
341630
Sigma-Aldrich
Chloro(pyridine)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
Synonim(y):
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), NSC 175756
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19ClCoN5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
Klucz InChI
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Photocatalytic H2 generation from water under visible light
  • Doetz benzannulation reaction
  • Proton electroreduction reactions
  • Radical heterocyclization reactions
  • Preparation of Mannich base analogues
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnès Barbance et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590061-590061 (2020-11-27)
Chlordecone (Kepone®) and γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane) have been used for decades in the French West Indies (FWI) resulting in long-term soil and water pollution. In a previous work, we have identified a new Citrobacter species (sp.86) that is able