Kluczowe dokumenty
919349
NaDT
Synonim(y):
Sodium decatungstate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na4O32W10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2442.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Powiązane kategorie
Zastosowanie
NaDT is a decatungstate photocatalyst with demonstrated uses in the trifluoromethylation of aliphatic C-H bonds as wells the selective C-H fluorination of unprotected peptides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)