Merck
377341
Sigma-Aldrich
Sodium metatungstate hydrate
powder
Synonim(y):
Sodium polytungstate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2968.00 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
skład
W, 70%
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
Klucz InChI
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium metatungstate hydrate (NaW12O39 XH2O) can be used as a precursor for the preparation of:
  • Tungsten oxide (WO3 x H2O) nanoplates for the electrocatalytic reaction of methanol oxidation.
  • Tungsten carbide (WC) based counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Suitable for sink/swim analysis
Piktogramy
Exclamation markCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)