Merck
152625
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
95%
Synonim(y):
5-Bromothenaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.637 (lit.)
tw
105-107 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Klucz InChI
GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde was used to prepare 5-[18F]fluoro-2-2-thiophene carboxaldehyde.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M R Kilbourn
International journal of radiation applications and instrumentation. Part B, Nuclear medicine and biology, 16(7), 681-686 (1989-01-01)
Possible applications of thiophenes in radiopharmaceutical chemistry have been explored. Thiophene for benzene ring substitution was applied to the synthesis of thienyl-[18F]GBR 13119, an analog of the potent and selective dopamine uptake inhibitor [18F]GBR 13119. In vivo regional brain distribution
Hyojung Cha et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(18), 15774-15782 (2014-08-26)
The molecular packing structures of two conjugated polymers based on alkoxy naphthalene, one with cyano-substituents and one without, have been investigated to determine the effects of electron-withdrawing cyano-groups on the performance of bulk-heterojunction solar cells. The substituted cyano-groups facilitate the