Kluczowe dokumenty
283452
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.05
Beilstein:
108455
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
90%
Formularz
solid
bp
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-2-tiofenokarboksyaldehyd został użyty:
- jako budulec do syntezy tetrahydroizochinolinonów
- w syntezie 3-[(4-bromo-2-tienylo)metylenohydrazynokarbonylo]-1H-1,2,4-triazolu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of