Merck
139033
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
Beilstein:
743764
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
75-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
nitro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-4H
Klucz InChI
VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aldehyd 2-chloro-5-nitrobenzaldehydowy ulega reakcji kondensacji z 2-metylo-1-propenylobenzimidazolem, dając(E,Z)-2-(2-chloro-5-nitrostyrylo)-1-(1-propenylobenzimidazol. Reaguje z 5-aminopirazolami dając symetryczne bispyrazolo[3,4-]pirydyny.
Zastosowanie
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd został użyty w syntezie 5-nitro-2-(1H-pirol-1-ylo)benzaldehydu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactions of 5-amino-1, 2-azoles with aromatic and heterocyclic o-chloroaldehydes:[1+ 1] versus [2+ 1] cyclocondensation.
Abramov MA, et al.
Tetrahedron, 57(44), 9123-9129 (2001)
D E Bacelo et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 53 ( Pt 7), 907-909 (1997-07-15)
The title compound, C18H14ClN3O2, was synthesized by the condensation of 2-chloro-5-nitrobenzaldehyde with 2-methyl-1-propenylbenzimidazole, and the molecule comprises a 2-chloro-5-nitrobenzene and a 1-(Z)-propenylbenzimidazole. The two aromatic moieties are conjugated through the vinyl group. The dihedral angle between the two rings is
Morita-Baylis-Hillman route to 4H-pyrrolo [1, 2-a][1] benzazepine derivatives.
Park SP, et al.
Tetrahedron, 65(24), 4703-4708 (2009)