Kluczowe dokumenty
PHR1336
Nimesulide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. N0845000
rodzina API
nimesulide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Klucz InChI
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nimesulide is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor that can potentially be used as a therapeutic agent for the treatment of inflammatory conditions. It is also a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that possesses analgesic and antipyretic characters.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)