Key Documents
Y0001237
Nimesulide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nimesulide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Klucz InChI
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)