Merck
PHR1400
Supelco
Mometasone Furoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
9α,21-dichloro-11β-hydroxy-16α-methyl 3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl furan-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30Cl2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 768
traceable to Ph. Eur. M2900000
traceable to USP 1445470
rodzina API
mometasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5ccco5)C(=O)CCl
InChI
1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Klucz InChI
WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Furoinian mometazonu to lek o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwświądowych, powszechnie stosowany w leczeniu mieszanych zakażeń skóry. Jest również stosowany jako kortykosteroid w leczeniu astmy, a jego sposób działania obejmuje zmniejszenie stanu zapalnego dróg oddechowych i zapobieganie utracie funkcji płuc.
Zastosowanie
Furoinian mometazonu może być stosowany jako drugorzędowy wzorzec farmaceutyczny do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Mometasone furoate is an anti-inflammatory glucocorticoid.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3330 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validated chromatographic methods for the simultaneous determination of Mometasone furoate and Formoterol fumarate dihydrate in a combined dosage form
Merey AH, et al.
Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 54(1), 99-106 (2016)
Validated high-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) method for simultaneous determination of nadifloxacin, mometasone furoate, and miconazole nitrate cream using fractional factorial design
Patel GK, et al.
Journal of food and drug analysis, 24(3), 610-619 (2016)
Simultaneous estimation of Nadifloxacin and Mometasone Furoate in topical cream by HPTLC method
Kulkarni AA, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 25-30 (2010)
I Haj-Salem et al.
Allergy, 70(2), 212-219 (2014-12-03)
Allergic asthma is characterized by inflammation and airway remodeling. Bronchial epithelium is considered a key player in coordinating airway wall remodeling. In mild asthma, the epithelium is damaged and fails to proliferate and to repair, whereas in severe asthma, the
William E Berger
Expert review of respiratory medicine, 5(6), 739-746 (2011-11-16)
Mometasone furoate and formoterol fumarate dihydrate (MF/F) administered via metered-dose inhaler with a dose counter is a new fixed-dose combination of an inhaled corticosteroid and a long-acting β2-agonist indicated for daily maintenance therapy in patients aged ≥12 years with persistent