Merck
H1450000
Hyoscine butylbromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Scopolamine N-butyl bromide, (−)-N-Butylscopolamine bromide, Hyoscine N-butyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hyoscine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
Klucz InChI
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Butylobromek hioscyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guido N Tytgat
Drugs, 67(9), 1343-1357 (2007-06-06)
Abdominal cramping and pain is a frequent problem in the adult population of Western countries, with an estimated prevalence of < or =30%. Hyoscine butylbromide (scopolamine butylbromide) [Buscopan/Buscapina] is an antispasmodic drug indicated for the treatment of abdominal pain associated
Andrew A Plumb et al.
AJR. American journal of roentgenology, 203(4), W400-W407 (2014-09-24)
The purpose of this article is to describe the MRI findings associated with lymphoid nodular hyperplasia at MR enterography and test the ability of radiologists to differentiate healthy control subjects from patients with Crohn disease (CD). Ethical approval was granted
K Mackway-Jones et al.
Emergency medicine journal : EMJ, 20(3), 267-267 (2003-05-16)
A short cut review was carried out to establish whether buscopan (hyoscine butylbromide) is better than analgesics at controlling pain in abdominal colic. A total of 31 papers were found using the reported search, of which none presented any evidence
Timur H Kuru et al.
Journal of computer assisted tomography, 38(4), 558-564 (2014-04-16)
To compare 2 previously presented algorithms for extracting parameters from intravoxel incoherent motion (IVIM) studies and investigate them in the context of tissue differentiation. Magnetic resonance imaging (MRI) was performed in 23 patients without histologically proven prostate carcinoma (PCa) and
Guido N Tytgat
Current medical research and opinion, 24(11), 3159-3173 (2008-10-15)
Being a quaternary ammonium compound derived from scopolamine, the alkaloid hyoscine butylbromide (HBB) exerts anticholinergic effects without side effects related to the central nervous system because it does not pass the blood-brain barrier. Clinical experience with this antispasmodic dates back