Merck
PHR1525
Supelco
Rabeprazole Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Rabeprazole sodium, 2-([4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole, Pariprazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N3O3S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1598019
rodzina API
rabeprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Rabeprazol sodowy należy do grupy związków przeciwwydzielniczych i jest inhibitorem pompy protonowej. Jest szeroko stosowany do hamowania wydzielania kwasu żołądkowego poprzez blokowanie pompy kwasowej (H+ /K+ ATPazy) na powierzchni wydzielniczej komórki okładzinowej żołądka.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Sól sodowa rabeprazolu może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami i techniki spektrofotometrycznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Sól sodowa rabeprazolu jest inhibitorem pompy protonowej żołądka. Hamuje produkcję kwasu w żołądku poprzez hamowanie żołądkowej H+/K+ATPazy (adenozynotrifosfatazy wodorowo-potasowej) na powierzchni wydzielniczej komórki okładzinowej żołądka. Rabeprazol sodowy był stosowany klinicznie w leczeniu zaburzeń refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD), choroby wrzodowej, eradykacji H. pylori i zapobieganiu krwawieniom z przewodu pokarmowego związanym ze stosowaniem NLPZ.
Sól sodowa rabeprazolu jest inhibitorem pompy protonowej żołądka; działa przeciwwrzodowo.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3643 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of RP-HPLC for the rabeprazole sodium in pharmaceutical formulations and human plasma
Battu RP and Reddy SM
Asian Journal of Research in Chemistry, 2(1), 49-51 (2009)
Desk Reference of Clinical Pharmacology, 2(1), 49-51 (2009)
Spectrophotometric simultaneous determination of rabeprazole sodium and itopride hydrochloride in capsule dosage form
Sabnis SS, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(3), 849-852 (2008)