Merck
Y0001778
Rabeprazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Rabeprazole sodium, 2-([4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole, Pariprazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N3O3S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rabeprazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Rabeprazol do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Sól sodowa rabeprazolu jest inhibitorem pompy protonowej żołądka. Hamuje produkcję kwasu w żołądku poprzez hamowanie żołądkowej H+/K+ATPazy (adenozynotrifosfatazy wodorowo-potasowej) na powierzchni wydzielniczej komórki okładzinowej żołądka. Rabeprazol sodowy był stosowany klinicznie w leczeniu zaburzeń refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD), choroby wrzodowej, eradykacji H. pylori i zapobieganiu krwawieniom z przewodu pokarmowego związanym ze stosowaniem NLPZ.
Sól sodowa rabeprazolu jest inhibitorem pompy protonowej żołądka; działa przeciwwrzodowo.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)