Merck
PHR1390
Supelco
Lansoprazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-[[[3-metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)-2-pirydynylo] metylo] sulfinylo]-1H-benzimidazol, LAN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14F3N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 872
traceable to Ph. Eur. Y0000773
traceable to USP 1356916
rodzina API
lansoprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Lanzoprazol jest ważnym inhibitorem pompy protonowej i podstawionym benzimidazolem o działaniu przeciwwydzielniczym i przeciwwrzodowym. Jego sposób działania polega na hamowaniu wydzielania kwasu żołądkowego poprzez specyficzne hamowanie układu enzymatycznego H+/K+ ATPazy żołądkowej na powierzchni wydzielniczej komórek okładzinowych żołądka.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Lansoprazol może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki spektrofotometrycznej, kinetycznej techniki spektrofotometrycznej i elektroforezy kapilarnej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3483 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous spectrophotometric determination of lansoprazole and domperidone in capsule dosage form
Sherje PA, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(1), 102-102 (2008)
A kinetic spectrophotometric method for the determination of lansoprazole in pharmaceutical formulations
Rahman N, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 71(10) (2006)
The determination of lansoprazole in pharmaceutical preparation by capillary electrophoresis
Dongrukol-Ak D, et al.
Chromatographia, 54(7-8), 527-530 (2001)