Kluczowe dokumenty
SML2624
Dexlansoprazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-(+)-Lansoprazole, (R)-(+)2-([3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +142 to +158°, c = 1 in chloroform-d
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1
Klucz InChI
MJIHNNLFOKEZEW-RUZDIDTESA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)