Kluczowe dokumenty
BP873
Lansoprazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Lansoprazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lansoprazole
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)