Kluczowe dokumenty
H-921
α-Hydroxymidazolam-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCc3cnc(CO)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
QHSMEGADRFZVNE-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It is an internal standard of α-hydroxymidazolam, a major metabolite of the benzodiazepine midazolam, formed upon its metabolism by cytochrome P450 3A (CYP3A) isoenzymes.
Zastosowanie
The Certified Reference Material (CRM) in solution can also be used as follows:
- Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method based determination of 12 psychotropic drugs and their metabolites in guinea pig hair samples
- Multiresidue analysis of 18 benzodiazepines in human blood and hair samples using LC–MS/MS
- Detection and estimation of 21 benzodiazepines and three z-drugs from human hair samples after their two-step extraction by LC–MS/MS
- Simultaneous analysis of 54 benzodiazepine and three z-drug residues from human urine and blood samples by ultra high-performance liquid chromatography- triple quadrupole tandem mass spectrometry (UHPLC-QqQ-MS/MS) method
- Analysis of 26 compounds, comprising 18 benzodiazepines, seven benzodiazepine metabolites, and one z-drug from dried blood spot (DBS) cards using LC-MS/MS
Cechy i korzyści
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)