Merck
N-901
Supelco
Nitrazepam-d5
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Nitrazepam-d5 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D5H6N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3N1
InChI
1S/C15H11N3O3/c19-14-9-16-15(10-4-2-1-3-5-10)12-8-11(18(20)21)6-7-13(12)17-14/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
KJONHKAYOJNZEC-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Certified Spiking Solution® nadaje się do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w metodach testowania LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testach na obecność narkotyków w moczu. Nitrazepam jest benzodiazepiną sprzedawaną jako lek na ciężką bezsenność. Lek ten jest sprzedawany pod nazwami handlowymi Mogadon, Nitrados i Somnite.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)