Kluczowe dokumenty
N1280
Norclomipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
N-Desmethylclomipramine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white to yellow
ciąg SMILES
Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Klucz InChI
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?