Kluczowe dokumenty
M-908
Midazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Opis ogólny
Midazolam is a benzodiazepine drug used for its anxiolytic, muscle relaxant, and anticonvulsant properties.
Zastosowanie
- Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method-based determination of 12 psychotropic drugs and their metabolites in guinea pig hair samples
- Multiresidue analysis of 18 benzodiazepines in human blood and hair samples using LC–MS/MS
- Detection and estimation of 21 benzodiazepines and three z-drugs from human hair samples after their two-step extraction by LC–MS/MS
- Simultaneous analysis of 54 benzodiazepines and three z-drug residues from human urine and blood samples by ultra high-performance liquid chromatography- triple quadrupole tandem mass spectrometry (UHPLC-QqQ-MS/MS) method
- Analysis of 26 compounds, comprising 18 benzodiazepines, seven benzodiazepine metabolites, and one z-drug from dried blood spot (DBS) cards using LC-MS/MS
Cechy i korzyści
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)