Kluczowe dokumenty
T3824
Tyrosinase from mushroom
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Synonim(y):
Catechol Oxidase, Monophenol Monooxygenase, Monophenol, dihydroxyphenylalanine:oxygen oxidoreductase, Polyphenol Oxidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fungus (mushroom)
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥1000 unit/mg solid
masa cząsteczkowa
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
pH optimum is 6-7
Molecular weight: 128 kDa by sedimentation velocity diffusion; 133 kDa by light-scattering measurements, and 119.5 kDa by electrophoresis.
Tyrosinase is a copper-containing oxidase, which has activity for both catechols and cresol. It is responsible for browning reactions. The enzyme is reported to have two binding sites for aromatic substrates and a different binding site for oxygen-copper. The copper is probably Cu(I), with inactivation involving oxidation to Cu(II) ion.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Właściwości fizyczne
pH optimum is 6-7
Molecular weight: 128 kDa by sedimentation velocity diffusion; 133 kDa by light-scattering measurements, and 119.5 kDa by electrophoresis.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?