Kluczowe dokumenty
H146
4-Hydroxymephenytoin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
ciąg SMILES
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
Klucz InChI
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- The drug effects on metabolization
- In vitro cytochrome P450 activity in microsomes
Analyte for electron-capture gas chromatography procedures
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?