Key Documents
1478516
USP
Omeprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Omeprazole sulfone, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
omeprazole
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Klucz InChI
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Omeprazole
- Esomeprazole Strontium
- Omeprazole Magnesium
- Esomeprazole Magnesium
- Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2