BR37412
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 20 mL, accuracy, 0.06 mL
Synonim(y):
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS12/21
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37412
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)