Merck
SLW3151/16
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 200 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3151/16
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
class A USP/ISO/DIN tolerances
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3151/16
wys. całkowita
210 mm
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Klasa A, Pyrex
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
  • Zgodność ′H′, certyfikowana
  • Wykonane z odpornego chemicznie szkła Pyrex
  • Napisy wykonane białą emalią
  • Zatyczka z polietylenu
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
  • Certyfikat dostępny do pobrania online po wprowadzeniu unikalnego kodu partii, który można znaleźć na podstawie każdej kolby
  • Z polietylenowym korkiem
  • Napisy wykonane białą emalią
  • Rozmiary 20 ml i 5000 ml stanowią uzupełnienie zakresu DIN.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)