Z326453
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Synonim(y):
Flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37408
zakres pomiaru objętości
200 mL, accuracy: 0.15 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.