Z326496
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37411
zakres pomiaru objętości
1000 mL, accuracy: 0.4 mL
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.