Z326828
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
opis
calibrated to contain (TC, EX)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.