DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round clear PMP flask
Właściwości
class A tolerance
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF124A
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Cechy i korzyści
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042