Kluczowe dokumenty
SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1200/12D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Właściwości
plain neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1200/12D
SciLabware
Wysokość
325 mm
śr. bańki
101 mm
pojemność
500 mL
500 mL
szyjka śr. wewn. × śr. zewn.
30 mm × 34 mm
Opis ogólny
  • Nadaje się do oznaczania azotu itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Wytrzymuje wysokie temperatury
  • Odporne na korozję chemiczną
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)