Key Documents
SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Właściwości
plain neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1200/04M
SciLabware
Wysokość
240 mm
śr. bańki
58 mm
pojemność
100 mL
100 mL
szyjka śr. wewn. × śr. zewn.
17 mm × 22 mm
Opis ogólny
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)