Kluczowe dokumenty
BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Synonim(y):
butelka dozująca, spadająca butelka, zakraplacz do butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11637-0002
śr. korka
18 mm
pojemność
60 mL (2 oz)
Opis ogólny
Nasadka uszczelniająca na tych butelkach z polietylenu o niskiej gęstości łatwo się zatrzaskuje i zachowuje szczelność nawet po wielokrotnym użyciu.
Cechy i korzyści
  • Otwór na końcówkę wynosi 0,76 mm (0,030").
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)