Z252042
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 125 mL (4 oz)
Synonim(y):
butelka dozująca, butelka z kroplomierzem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2411-0125
pojemność
125 mL (4 oz)
rozmiar zamknięcia
24 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
polecane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z252042-1PAK | 4061832616223 |
Z252042-4PAK |